Print…
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8182-5G PC8182-10G PC8182-1G
APOSPC8182-5GEA 79.9 EUR
APOSPC8182-5G APOSPC8182-10G APOSPC8182-1G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO₂
Peso Molecular: 209.0019 g/mol
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672988
Número CAS: 289039-49-2