Print…
4,5-Dibromo-2-fluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8178-25G PC8178-5G
APOSPC8178-25GEA 116 EUR
APOSPC8178-25G APOSPC8178-5G
4,5-Dibromo-2-fluorotoluene
4,5-Dibromo-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143234
Número CAS: 202982-77-2