Print…
2,6-Dibromo-4-fluoroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8172-25G PC8172-5G
APOSPC8172-25GEA 302 EUR
APOSPC8172-25G APOSPC8172-5G
2,6-Dibromo-4-fluoroanisole
2,6-Dibromo-4-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₅Br₂FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042231
Número CAS: 443-41-4