Print…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8168-5G PC8168-1G
APOSPC8168-5GEA 166 EUR
APOSPC8168-5G APOSPC8168-1G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Fórmula: C₉H₈ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143013
Número CAS: 194943-82-3