Print…
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene
PC8156-25G PC8156-5G
APOSPC8156-25GEA 56.7 EUR
APOSPC8156-25G APOSPC8156-5G
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFI
Peso Molecular: 256.4400 g/mol
Ponto de ebulição: 214 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00672963
Número CAS: 116272-42-5