Print…
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8154-10G PC8154-1G PC8154-5G PC8154-25G PC8154-100G
APOSPC8154-10GEA 136 EUR
APOSPC8154-10G APOSPC8154-1G APOSPC8154-5G APOSPC8154-25G APOSPC8154-100G
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₆ClFO₂
Ponto de Fusão: 241…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143294
Número CAS: 202982-66-9