Print…
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol, 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzene
PC8153-1G PC8153-5G
APOSPC8153-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8153-1G APOSPC8153-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂NO₂
Peso Molecular: 237.99 g/mol
Ponto de Fusão: 55…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042184
Número CAS: 167415-27-2