Print…
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8152-1G PC8152-25G PC8152-5G
APOSPC8152-1GEA 40.8 EUR
APOSPC8152-1G APOSPC8152-25G APOSPC8152-5G
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₆ClFO₂
Ponto de Fusão: 247…249 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236027
Número CAS: 133220-86-7