Print…
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8146-1G PC8146-25G PC8146-5G
APOSPC8146-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8146-1G APOSPC8146-25G APOSPC8146-5G
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol 96%
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143292
Número CAS: 202925-10-8