Print…
4-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8145-25G PC8145-5G
APOSPC8145-25GEA 43.5 EUR
APOSPC8145-25G APOSPC8145-5G
4-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143285
Número CAS: 56456-49-6