Print…
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8144-1G PC8144-250MG
APOSPC8144-1GEA 75.7 EUR
APOSPC8144-1G APOSPC8144-250MG
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile
Fórmula: C₁₂H₆ClFN₂
Ponto de Fusão: 173…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215072
Número CAS: 31776-83-7