Print…
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 6'-CHLORO-ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-FORMOTOLUIDIDE, N-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)formamide
PC8143-1G PC8143-5G
APOSPC8143-1GEA 118 EUR
APOSPC8143-1G APOSPC8143-5G
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021000
Número CAS: 657-63-6