Print…
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8138-1G PC8138-500MG PC8138-5G
APOSPC8138-1GEA 533 EUR
APOSPC8138-1G APOSPC8138-500MG APOSPC8138-5G
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine
Fórmula: C₁₂H₁₂Cl₂F₃N₃O
Ponto de Fusão: 84…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172868
Número CAS: 260553-15-9