Print…
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8137-1G PC8137-500MG
APOSPC8137-1GEA 786 EUR
APOSPC8137-1G APOSPC8137-500MG
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₁₆H₁₃Cl₂F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00664603
Número CAS: 339014-65-2