Print…
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8133-1G PC8133-500MG PC8133-5G
APOSPC8133-1GEA 533 EUR
APOSPC8133-1G APOSPC8133-500MG APOSPC8133-5G
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Fórmula: C₁₀H₁₀Cl₂F₃N₃O
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126811
Número CAS: 339096-66-1