Print…
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8125-1G PC8125-500MG PC8125-5G
APOSPC8125-1GEA 533 EUR
APOSPC8125-1G APOSPC8125-500MG APOSPC8125-5G
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₂H₈BrF₃N₂OS
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01935942
Número CAS: 321848-45-7