Print…
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC8117-1G PC8117-25G PC8117-5G
APOSPC8117-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8117-1G APOSPC8117-25G APOSPC8117-5G
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Ponto de ebulição: 54 °C/ 0,4mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272564
Número CAS: 402-11-9