Print…
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate
PC8115-1G PC8115-250MG
APOSPC8115-1GEA 799 EUR
APOSPC8115-1G APOSPC8115-250MG
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
A water soluble bifunctional fluorogenic reagent for the sensitive & specific detection of thiols.
Fórmula: C₆H₆FN₃O₄S
Ponto de Fusão: 285…295 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02682109
Número CAS: 84806-27-9