Print…
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8114-100MG PC8114-500MG
APOSPC8114-100MGEA 415 EUR
APOSPC8114-100MG APOSPC8114-500MG
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
A water soluble bifunctional fluorogenic reagent for the sensitive & specific detection of thiols.
Fórmula: C₆H₄FN₃O₃S
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00036687
Número CAS: 91366-65-3