Print…
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-5-(N-cyclopropylsulphamoyl)benzotrifluoride
PC8108-1G PC8108-250MG
APOSPC8108-1GEA 285 EUR
APOSPC8108-1G APOSPC8108-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₁₀H₉BrF₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09801015
Número CAS: 951884-61-0