Print…
Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC8106-1G PC8106-25G PC8106-5G
APOSPC8106-1GEA 34.8 EUR
APOSPC8106-1G APOSPC8106-25G APOSPC8106-5G
Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Peso Molecular: 199.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800921
Número CAS: 151504-81-3