Print…
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)ethanone, 1-chloro-3,4-difluor-6-ethanoylbenzene
PC8096-10G PC8096-1G
APOSPC8096-10GEA 335 EUR
APOSPC8096-10G APOSPC8096-1G
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone 95%
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671761
Número CAS: 121872-94-4