Print…
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8089-5G PC8089-1G PC8089-25G
APOSPC8089-5GEA 26.1 EUR
APOSPC8089-5G APOSPC8089-1G APOSPC8089-25G
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-2-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09864700
Número CAS: 58534-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III