Print…
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8077-1G PC8077-250MG
APOSPC8077-1GEA 288 EUR
APOSPC8077-1G APOSPC8077-250MG
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BF₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800888
Número CAS: 957121-11-8