Print…
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
PC8076-5G PC8076-1G PC8076-100G
APOSPC8076-5GEA 36.4 EUR
APOSPC8076-5G APOSPC8076-1G APOSPC8076-100G
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Fórmula: C₇H₅FN₂S
Ponto de Fusão: 183…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013336
Número CAS: 348-40-3
EINECS: 609-034-6