Print…
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
PC8071-100MG PC8071-250MG PC8071-1G
APOSPC8071-100MGEA 157 EUR
APOSPC8071-100MG APOSPC8071-250MG APOSPC8071-1G
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
For HPLC labeling.
Fórmula: C₆H₂FN₃O₃
Peso Molecular: 183.1 g/mol
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00010196
Número CAS: 29270-56-2