Print…
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8070-1G PC8070-25G PC8070-5G
APOSPC8070-1GEA 36.4 EUR
APOSPC8070-1G APOSPC8070-25G APOSPC8070-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864699
Número CAS: 216766-13-1