Print…
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8059-1G PC8059-10G PC8059-5G
APOSPC8059-1GEA 248 EUR
APOSPC8059-1G APOSPC8059-10G APOSPC8059-5G
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₄F₃N₃O₂S
Peso Molecular: 263.2 g/mol
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836179
Número CAS: 1209904-67-5