Print…
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8058-1G PC8058-250MG PC8058-5G
APOSPC8058-1GEA 31.9 EUR
APOSPC8058-1G APOSPC8058-250MG APOSPC8058-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 123…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234904
Número CAS: 885271-64-7