Print…
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8057-1G PC8057-5G PC8057-250MG
APOSPC8057-1GEA 105 EUR
APOSPC8057-1G APOSPC8057-5G APOSPC8057-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Peso Molecular: 186.14 g/mol
Ponto de Fusão: 92…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836171
Número CAS: 885694-00-8