Print…
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC8054-1G PC8054-5G
APOSPC8054-1GEA 183 EUR
APOSPC8054-1G APOSPC8054-5G
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₄BrF₅S
Ponto de ebulição: 77…78 °C/10mmHg
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03425928
Número CAS: 774-93-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III