Print…
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8048-1G PC8048-5G
APOSPC8048-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8048-1G APOSPC8048-5G
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Fórmula: C₈H₉FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116334
Número CAS: 69261-01-4