Print…
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
PC8043-5G PC8043-25G
APOSPC8043-5GEA 114 EUR
APOSPC8043-5G APOSPC8043-25G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₂F₇N
Ponto de ebulição: 185…187 °C
Densidade: 1,687 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00091518
Número CAS: 651-83-2