Print…
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8042-1G PC8042-5G
APOSPC8042-1GEA 60.9 EUR
APOSPC8042-1G APOSPC8042-5G
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Fórmula: C₉H₇F₃OS
Peso Molecular: 220.21 g/mol
Ponto de Fusão: 28…31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236332
Número CAS: 713-67-7