Print…
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8041-1G PC8041-100MG PC8041-250MG
APOSPC8041-1GEA 226 EUR
APOSPC8041-1G APOSPC8041-100MG APOSPC8041-250MG
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Fórmula: C₃H₄F₃NO₂
Ponto de Fusão: 231…234 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004263
Número CAS: 17463-43-3
EINECS: 241-478-2