Print…
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
PC8038-1G PC8038-5G
APOSPC8038-1GEA 132 EUR
APOSPC8038-1G APOSPC8038-5G
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrClFO₂
Peso Molecular: 267.4795 g/mol
Ponto de Fusão: 75…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800902
Número CAS: 951884-02-9