Print…
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-chloro-2-fluorobenzoate, 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid methyl ester
PC8037-25G PC8037-5G PC8037-1G
APOSPC8037-25GEA 256 EUR
APOSPC8037-25G APOSPC8037-5G APOSPC8037-1G
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Peso Molecular: 188.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038392
Número CAS: 148893-72-5