Zinc fluoride, anidro 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC8030-100G
PC8030-250G
PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA
90.5
EUR
APOSPC8030-100G
APOSPC8030-250G
APOSPC8030-25G
Zinc fluoride, anidro 99%
Zinc fluoride
Fórmula:
F₂Zn Ponto de ebulição: 1500 °C Ponto de Fusão: 872 °C Densidade: 4,95 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011298 Número CAS: 7783-49-5 EINECS: 232-001-9 |