Print…
Yttrium(III) fluoride 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8024-100G PC8024-25G
APOSPC8024-100GEA 379 EUR
APOSPC8024-100G APOSPC8024-25G
Yttrium(III) fluoride 99.99%
Yttrium(III) fluoride
Fórmula: F₃Y
Ponto de Fusão: 1387 °C
Densidade: 4,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049714
Número CAS: 13709-49-4