Print…
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8023-25G PC8023-5G
APOSPC8023-25GEA 372 EUR
APOSPC8023-25G APOSPC8023-5G
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NS
Peso Molecular: 193.19 g/mol
Ponto de Fusão: 30…34 °C
Ponto de Inflamação: 90.55 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00236333
Número CAS: 347-55-7
EINECS: 206-473-1