Print…
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
PC8021-25G PC8021-5G
APOSPC8021-25GEA 102 EUR
APOSPC8021-25G APOSPC8021-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de Fusão: 115…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051703
Número CAS: 339-59-3