Print…
Xenon difluoride 99,9%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8020-1G PC8020-25G PC8020-5G
APOSPC8020-1GEA 87.3 EUR
APOSPC8020-1G APOSPC8020-25G APOSPC8020-5G
Xenon difluoride 99,9%
Xenon difluoride
Convenient fluorinating agent
Fórmula: F₂Xe
Ponto de Fusão: 129 °C
Densidade: 4,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040538
Número CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II