Print…
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
PC8019-1G PC8019-5G PC8019-250MG
APOSPC8019-1GEA 190 EUR
APOSPC8019-1G APOSPC8019-5G APOSPC8019-250MG
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide
Fórmula: C₉H₉BrFNO
Peso Molecular: 246.0763 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800904
Número CAS: 951884-08-5