Print…
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-Difluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2,6-Difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC8017-1G PC8017-5G
APOSPC8017-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8017-1G APOSPC8017-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₅BF₂O₂
Peso Molecular: 240.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09801043
Número CAS: 863868-37-5