Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC8009-10G PC8009-1G PC8009-5G
APOSPC8009-10GEA 157 EUR
APOSPC8009-10G APOSPC8009-1G APOSPC8009-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅F₃N₂O₂
Ponto de ebulição: 134…138 °C
Ponto de Fusão: 38…34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045621
Número CAS: 13544-06-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III