Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8005-5G PC8005-1G
APOSPC8005-5GEA 171 EUR
APOSPC8005-5G APOSPC8005-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115855
Número CAS: 886497-07-0