5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC7999-1G
PC7999-5G
APOSPC7999-1GEA
203
EUR
APOSPC7999-1G
APOSPC7999-5G
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Fórmula:
C₈H₆FIN₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD11053924 Número CAS: 1060817-10-8 |