Print…
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7997-500MG PC7997-1G
APOSPC7997-500MGEA 560 EUR
APOSPC7997-500MG APOSPC7997-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₁F₃N₂OS
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864683
Número CAS: 1000339-88-7