Print…

4-Fluoro-2-methylbenzenethiol

Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção

Sinônimos: 5-Fluoro-2-thiotoluene

PC7992-1G PC7992-500MG PC7992-5G
APOSPC7992-1GEA 277 EUR
APOSPC7992-1G APOSPC7992-500MG APOSPC7992-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Fórmula: C₇H₇FS
Peso Molecular: 142.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06201800
Número CAS: 845823-04-3

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR