Print…
4-Amino-3-fluorothiophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7991-1G PC7991-5G
APOSPC7991-1GEA 116 EUR
APOSPC7991-1G APOSPC7991-5G
4-Amino-3-fluorothiophenol
4-Amino-3-fluorothiophenol
Fórmula: C₆H₆FNS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09835280
Número CAS: 15178-48-0